VWR®, Magnetstave, cylinderformede, med midterring
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-4500EA 151 DKK
442-4500 442-4501 442-4502 442-4503 442-4504 442-4505 442-4506 442-4507 442-4508 442-4509 442-4510 442-4511 442-4512 442-4513 442-0256 442-0257 442-0258
VWR®, Magnetstave, cylinderformede, med midterring
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Til beholdere med let ujævn bund.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til brug ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)