VWR®, Magnetstave, cylinderformede
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-4520EA 199 DKK
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Magnetstave, cylinderformede
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Rund, glat overflade.
  • Meget god kemisk resistens
  • Yderst temperaturresistent, egnet til brug ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)