Destillationsopsats, Claisen
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05057201 05057301 05057304 05057404
201-3151EA 1070 DKK
201-3151 271-3152 201-3153 201-1068
Destillationsopsats, Claisen
Destillations komponenter Broer
DURAN®, borosilicate 3.3 glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Destillationsopsats med Liebig-kondenser og Claisen-vedhæng. Med konus NS 14/23 til destillationstermometer med 55 mm samlet længde, samt slangestuds af glas til vacum og kølvand.