Destillationshoveder
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05047001 05047004 05047003 05047002
LENZ05047001EA 430 DKK
LENZ05047001 201-3111 LENZ05047003 LENZ05047002
Destillationshoveder
Destillations komponenter Broer
DURAN®, borosilikatglas, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Luftkølet. To vertikale kolber og en slibningsmuffe til et destillationstermometer med nedsænkningsdybde 55 mm.