Distilling bridges
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05040001 05040002 05040003 05040004
201-0345EA 285 DKK
201-0345 201-0346 201-0347 271-3101
Distilling bridges
Destillations komponenter Broer
DURAN®, borosilikatglas, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfortemperaturændringer
Destillationshoveder uden kondenser, med to vertikale kolber.