Sporesuspensioner, Sportrol™
Leverandør: CROSSTEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VBA-106 VBP-106 VGS-106
489-0082EA 4780 DKK
489-0082 489-0083 489-0084
Sporesuspensioner, Sportrol™
Sterilisationsindikatorer
Sporesuspensioner rene suspensioner af levende sporer fra specifikke organismer med kendt resistens overfor forskellige steriliseringsprocesser. Disse biologiske indikatorer bruges til at validere om bakteriesporer er blevet totalt udslettet. Indikatoren behandles blot sammen med resten af påfyldningen i sterilisatoren. Ingen bakterievækst efter kultivering indikerer at steriliseringsprocessen er effektiv. Vækst indikerer ineffektiv sterilisering.
  • Sporene er suspenderet i vand til indsprøjtning og leveres i 10 ml rør af farmaceutisk kvalitet
  • Fås som en