Gamma radiation sterilisation indicator labels
Leverandør: CROSSTEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CPI-R01 CPI-R02 CPI-R03
489-0091EA 2590 DKK
489-0091 489-0092 489-0093
Gamma radiation sterilisation indicator labels
Sterilisationsindikatorer
Selvklæbende og ugiftige kemiske procesindikatorer som skifter farve fra gul til rød når de udsættes for gammastråling eller elektronstråle. Mærkaterne er belagt med et UV-blokerende middel, som beskytter dem mod UV-eksponering. Der anbefales et minimum på 15 kGy bestreling for at et tilfredsstillende farveskifte til r?dt. Ved st?rre doser vil den r?de farve pe indikatoren blive m?rkere.
  • Ner Når de eksponeres vil indikatorerne (Art.nr 489-0093) vise teksten 'RED IS γ-EXPOSED'
  • Indikatorerne er stabile i mindst 18 måneder fra produktionsdatoen når de opbevares ved rumtemperatur
Certificeringer: I overensstemmelse med ISO 11140-1 sektion 6 for klasse 1 procesindikatorer.