Sporeskåle, Sportrol™
Leverandør: CROSSTEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BG-106D BS-106D
489-0094EA 1820 DKK
489-0094 489-0095
Sporeskåle, Sportrol™
Sterilisationsindikatorer
Biologiske steriliseringsskiver bruges til validering af steriliseringscyklusser i små områder på enheder, hvor standard sporestrips ikke kan passe ind. fx sprøjtetønde, inde i rør og under låg. Sporeskiver fremstilles ved at pode sporesuspensioner fra en certificeret population med kendt resistens over på papirskiver.
  • Sporepopulation: 106 sporer pr. skive
  • Skivediameter: 6,35 mm
  • 24 måneders holdbarhed, når de opbevares efter de angivne forskrifter
Certificeringer: Overholder USP og ISO 11138-1 standarderne.
Leveringsinformation: Bulkemballeret, iMore Product Information