Sporestrips, Sportrol™
Leverandør: CROSSTEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DS-100 STN-062 STS-062 BG-105 BG-106 BS-106 PM-106
489-0077EA 5820 DKK
489-0077 489-0076 489-0096 NAMSBG-105 NAMSBG-106 NAMSBS-106 NAMSPM-106
Sporestrips, Sportrol™
Sterilisationsindikatorer
Biologiske steriliseringsindikatorer bruges til validering af steriliseringscyklusser. De laves ved at pode sporesuspensioner af en bestemt population og resistens på papirstrips.
  • Standard sporestrips og kombinationssporestrips er 7×38 mm
  • Minisporestrips er 2×10 mm store og kan passe ind i små områder på en enhed, hvor standard størrelser ikke kan bruges. fx sprøjtetønder, inde i rør og under låg
  • Alle sporestrips har en holdbarhedstid på 18 måneder, hvis de opbevares efter de angivne forskrifter.
Meet USP and ISO 11128-1 standards.