Laboratoriemarkører, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6310-0010 6311-0010
479-0013EA 216 DKK
479-0013 479-0014
Laboratoriemarkører, Nalgene®
Penne Lab markører
Universalpenne, som er velegnede til en lang række anvendelser. Låg med praktisk klemme.
  • Speciel hurtigtørrende blæk
  • Yderst kemisk resistent og vandtæt ved udskrivning på PolyPaper
  • Også velegnet til mærkning på glas og plast.