VWR®, Notesbøger til renrum, PUREImage
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
818-0126EA 1630 DKK
818-0126 818-0127 818-0128
VWR®, Notesbøger til renrum, PUREImage
Notesbøger
Disse notesbøger indeholder VWR® PUREImage latex-frit papir og har gennemsigtigt omslag. Designet til brug i renrum og kritiske omgivelser, hvor der er risiko for partikel- eller ekstraktkontamination.
  • Produceret med ny, latex-fri papirindbindingsteknologi
  • Alle sider er linjerede
  • Pakket i to poser i klasse 100-omgivelser
Format: A4, A5, A6, 100 sider (50 ark).