Racks til reagensglas og prøverør
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1175 1177 1179
212-6201EA 96.1 DKK
212-6201 212-6202 212-6203
Racks til reagensglas og prøverør
Stativer Tube Racks
PS, udvidet, hvid.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 71 °C
  • Ekstrem let, stabelbar, med fingerfordybninger for nem håndtering
Ideel til store mængder af reagensglas og prøverør. Fordybningerne er dybe nok til at holde rør o.lign. sikkert og oprette. Kat.nr. 212-6201 er specielt velegnet til at holde 1,5 ml reagensglas.