Ske m. spatel-ende
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3392 3391 3393 3394 3390
231-1065EA 87 DKK
231-1065 231-1064 231-1066 231-1067 231-1063
Ske m. spatel-ende
Skeer
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt