Farmaci-ske
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3360 3370 3380 3385
BOCH3360EA 39.9 DKK
BOCH3360 231-1281 231-1282 BOCH3385
Farmaci-ske
Skeer
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Universal-ske til en lang række opgaver.
  • Slank udformning med ekstra langt og fladt håndtag
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt