Mikro-skespatler
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3340 3341 3342 3343 3344 3350 3351 3345
231-0047EA 47.1 DKK
231-0047 231-0542 231-1353 231-1354 231-1355 231-0543 231-0239 231-0561
Mikro-skespatler
Spatler
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Skespatel til en lang række opgaver.
  • En ende med mikroske og en ende med mikrospatel
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt