Kemikale-ske, dobbelt
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
023.250 023.120 023.210 023.300 023.180 023.150
231-0092EA 119 DKK
231-0092 231-1221 231-0189 231-2275 231-2274 231-2273
Kemikale-ske, dobbelt
Skeer
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Universal-ske til en lang række af opgaver. Med cylindrisk håndtag.
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt