Linsepapir, kvalitet 105, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2105-862 2105-918 2105-841
111-5001EA 936 DKK
111-5001 111-5002 111-5000
Linsepapir, kvalitet 105, Whatman™
Papirservietter Engangsservietter og - håndklæder Lens Papers
Ideel til aftørring af linser og andre genstande med optiske overflader af glas, kvarts eller plastik.
  • Blød overflade, der er stærk og højtabsorberende
  • Kemisk rent papir, der ikke indeholder silikoner og andre tilsætningsstoffer