Beskyttelsesbriller, Millennia™ Sport
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1005985 1005987
111-3583EA 90.4 DKK
111-3583 111-1609
Beskyttelsesbriller, Millennia™ Sport
Briller
Lige så effektive og komfortable som Pulsafe Millennia™ Classic med et glinsende stel og et mere moderne design.
  • Adjustable, break-away Flexicord retainer for safety
  • Transparent brow for improved vision and comfort
  • 3D ergonomically curved high impact nylon arms to accommodate hardhats more comfortably
Vægt: 27 g
Weight: 27 g
EN 166, EN 170, EN 172; 1FT
Certificeringer: EN 166, EN 170, EN 172; 1FT