Beskyttelsesbriller, Silium
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SILPSI SILPSF
111-0121EA 138 DKK
111-0121 111-1646
Beskyttelsesbriller, Silium
Briller
Disse tynde og smarte briller har et stel af nikkelfrit metal og buet glas.
  • Flexible temples bend up to 160%, equipped with comfort pads
  • Flexible fittings in the nose bridge offer extra comfort
Vægt: 34 g
EN 166, EN 170
Certificeringer: EN 166, EN 170