Sikkerhedsbrille, Armamax AX
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1002224 1002221
111-3548EA 74.4 DKK
111-3548 DALL1002221
Sikkerhedsbrille, Armamax AX
Briller
Praktiske, slidstærke sikkerhedsbriller med høje niveauer af beskyttelse og komfort.
  • Passer uden problemer over almindelige briller
  • Matterede sidepaneler og pandebeskyttelse  reducerer blænding og refleksion
  • Buede brillestænger og hævet næsebøjle giver en perfekt pasform
Weight: 46 g
Vægt: 46 g
Certificeringer: EN 166; 1F