Beskyttelsesbriller, Millennia™ Classic
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1002783 1000005 1000003 1000002 1000001 1000006 1000009 1000004 1002781 1002782 1006405
111-1228EA 111 DKK
111-1228 111-8302 111-8303 111-8304 111-8305 111-8306 111-8308 111-2294 111-0729 111-0730 111-0734
Beskyttelsesbriller, Millennia™ Classic
Briller
Komfortable sikkerhedsbriller med fremragende optiske kvaliteter, som giver en komplet beskyttelse.
  • Lige tindinger, så der er intet behov for justeringer
  • Komfortabel universal næsebro
  • Letudskiftelige linser
  • Justerbar, Flexicord afrivningsspændstykke, som giver øget sikkerhed og komfort
Vægt: 32 g
EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F
Certificeringer: EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F