Beskyttelsesbriller, uvex skylite
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9174.065 9174.066 9174.095
111-8262EA 162 DKK
111-8262 111-8261 111-8263
Beskyttelsesbriller, uvex skylite
Briller
Sikkerhedsbriller (enkelt linse) med Klar eller grå linser, som giver optimal beskyttelse mod UV.
  • Matterede, sideværn mod blænding
  • Justerbar linsevinkel
  • Prisfornuftig ridseresistent belægning
Vægt: 26 g
Certificeringer: EN 166-168, EN 170/172; 1F