Spatler, mikro, pulver
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
532.004 532.003
231-0235EA 606 DKK
231-0235 231-0402
Spatler, mikro, pulver
Spatler
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
  • Med sekskantet håndtag, som gør den lettere at håndtere
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt