Drigalski spatel
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
353.165 354.165 80354195
231-2185EA 66 DKK
231-2185 231-1085 231-0652
Drigalski spatel
Spatler
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
  • Til bakteriologiske opgaver
  • Kan også bruges som omrører
  • Til jævn spredning eller bedre fordeling af medie