Dobbeltspatler, mikro
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
385.130 385.185 385.210 387.250 387.185 387.150 385.150
231-2261EA 186 DKK
231-2261 231-2262 231-2263 231-0401 231-0400 231-0399 231-0296
Dobbeltspatler, mikro
Spatler
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • Begge ender har en vinklet ske
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt