Ske-spatel
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L74/2 L74/4 L74/6 L74/8
231-1342EA 201 DKK
231-1342 231-1344 231-1346 231-1348
Ske-spatel
Spatler
Porcelæn, hvidglaseret.
  • Bred form
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 1000 °C
  • Designet til at kunne klare en hård behandling