Spatler, ske-ende
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
593 596
231-2414EA 276 DKK
231-2414 231-2413
Spatler, ske-ende
Spatler
Polyamid, glasfiberforstærket, rød.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
  • Robust, flexible
Certificeringer: DIN 12890