Spatler, pulver
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3300 3302 3303 3304 3306 3307 3301 3305
231-1057EA 39.9 DKK
231-1057 231-1058 231-1059 231-2188 231-2187 231-2189 231-2244 231-0560
Spatler, pulver
Spatler
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Med rundt håndtag, en flad og en skeformet, afrundet spatelende.
  • Lige form
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens