Dobbeltspatler, mikro
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3017 3024 3023 3011 3030 3019 3010 3012 3016 3018 3020 3022 3025 3026 3027 3028 3029 3013 3015 30245 30235 30225 30145 30135 3021 3014
231-0033EA 31.8 DKK
231-0033 231-1027 231-2137 231-0030 231-2242 231-1083 231-0495 231-1016 231-0431 231-0432 231-0541 231-1026 231-0601 231-1029 231-0602 231-0603 231-1084 231-1017 231-0559 231-0037 231-0036 231-0035 231-0032 231-0031 231-0034 231-1018
Dobbeltspatler, mikro
Spatler
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række af opgaver.
  • Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
  • Lige form
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens