Apotekerspatel
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3490 3491 3492 3493 3495 3496 3497 3494
231-1072EA 54.3 DKK
231-1072 231-1073 231-1074 231-1075 231-1076 231-1077 231-1078 231-2195
Apotekerspatel
Spatler
Rustfrit stål blad med træhåndtag.
  • Blad med god varmeresistens
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt