Cellstrainers, Falcon®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
352340 352350 352360
734-0002EA 928 DKK
734-0002 734-0003 734-0004
Cellstrainers, Falcon®
Cellestrainers
En enkel, brugsklar metode til at opnå en mere ensartet enkeltcellesuspension. Fremstillet af et stærkt nylonnet, fås med 40, 70 eller 100 µm porer, der er placeret med jævn afstand for at opnå optimalt udbytte i en lang række applikationer. Et hurtigere og mere enkelt alternativ til filtrering gennem si i procedurer, der indebærer dissociation af celler fra enten klumper eller primært væv.
  • Støbt, farvekodet ramme af PP med tap muliggør enkelt håndtering
  • Passer perfekt ind i et 50 ml Falcon® konisk rør eller andet rør af lignende størrelse
  • Steriliseret ved hjælp af gammastråling og leveres i praktisk individuel emballage, der rives åben
  • Forlænget kant på filteret muliggør  aseptisk håndtering med tang
Bestillingsoplysninger: Packaged individually in bags.