Selvklæbende PCR-film og folie
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0558 AB-0626
732-4819EA 2300 DKK
732-4819 732-4838
Selvklæbende PCR-film og folie
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Klar polyesterfilm, aluminiumfolie. Anbefales til brug inden for PCR i forbindelse med en thermocycler med låg der skrues eller trykkes ned.
  • Et stærkt klæbestof forhindrer fordampning under thermocycling eller opbevaring af prøver
  • Transparent film til fluorescensapplikationer
  • Ingen klæbende rester på pladen, når forseglingen er fjernet
  • Temperaturområde: for film −20 til +120 °C; for folie −80 til +150 °C