Forseglinger til automatisk varmeforsegling af mikroplader, ALPS™ 3000
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-3559 AB-3720 AB-3738 AB-3739 AB-3797 AB-3799
732-0842EA 13690 DKK
732-0842 732-0843 732-0844 732-0845 732-0846 732-0847
Forseglinger til automatisk varmeforsegling af mikroplader, ALPS™ 3000
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Thermo-Seal
Egenskaber: Folielaminat, meget stærk forsegling, som kun kan aftages vha. Foil Stripper, kan gennembores med en pipettespids eller Pierce Plate , god resistens over for opløsningsmidler, anbefales til brug med DMSO
Kompatibelt plademateriale: PP
Forseglingsforhold: 1,5 til 2,5 sekunder ved 165 til 170 °C
Sortiment af integrerede forseglinger: −80 til +120 °C
Applikationer: Ideel til langtidsopbevaring inklusiv opbevaring ved lave temperaturer, transport og højtemperaturapplikationer, som fx PCR, herunder brug i termocyclere med vandbad
Easy Pierce
Egenskaber: Foliemateriale, kan let gennembores, bånd som kan aftages manuelt, ekstra forsegling kan påsættes eksisterende, anbefales til brug med DMSO
Kompatibelt plademateriale: PP/PE
Forseglingsforhold: 0,5 til 3,0 sekunder ved 165 til 175 °C
Sortiment af integrerede forseglinger: −80 til +80 °C og op til 120 °C med cyclerlågstryk
Applikationer: Brønd, som er velegnet til 384-brønds formater, hvor gennemboring er en anvendelig metode til prøveoptagning; muligt at påsætte ekstra forsegling over den eksisterende, velegnet til PCR med termocyclere med skruelåg
Easy Pierce 20 µm
Egenskaber: Tyndt foliemateriale; kan let gennembores, bånd som kan aftages manuelt, god resistens over for opløsningsmidler, anbefales til brug med DMSO
Kompatibelt plademateriale: PP/PE
Forseglingsforhold: 0,5 til 2,0 sekunder ved 165 til 175 °C
Sortiment af integrerede forseglinger: −80 til +80 °C og op til 120 °C med cyclerlågstryk
Applikationer: Brønd, som er velegnet til 384-brønds formater, hvor gennemboring er en anvendelig metode til prøveoptagning; velegnet til PCR med termocyclere med skruelåg
Clear Seal
Egenskaber: Tyndt polymermateriale; kan gennembores, kan aftages når i lag, god optisk klarhed, resistens over for nogle opløsningsmidler
Kompatibelt plademateriale: PP, PS, PE
Forseglingsforhold: 1,5 sekunder ved 170 °C
Sortiment af integrerede forseglinger: −80 til +80 °C og op til 120 °C med cyclerlågstryk
Applikationer: Velegnet til fluorescens- og kolorimetriapplikationer, kun egnet til PCR-applikationer sammen med termocyclere med enten skruelåg eller varmt tryklåg
Clear Seal Diamond
Egenskaber: Tyndt polymermateriale; aftagelig forsegling, god optisk klarhed, resistens over for nogle opløsningsmidler
Kompatibelt plademateriale: PP, PS, PE, COC
Forseglingsforhold: 1,5 til 3,0 sekunder ved 170 °C
Sortiment af integrerede forseglinger: −80 til +120 °C
Applikationer: Ideel til fluorescens- og kolorimetriapplikationer, kun egnet til PCR-applikationer sammen med termocyclere med enten skruelåg eller varmt tryklåg