Plastfolie, reflekterende, til PCR-plader, Axygen®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PCR-AS-200 PCR-AS-600
732-7505EA 1260 DKK
732-7505 732-1472
Plastfolie, reflekterende, til PCR-plader, Axygen®
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Den reflektive aluminiumsfilm er ideel til forsegling af plader, som indeholder lette og følsomme prøver. Kan forsegle under en termocyclisk proces, hvis den bruges sammen med en kompressionsmåtte. Giver også en fremragende forsegling når den bruges med andre mikroplader af polystyren og polypropylen.
  • Yder en fremragende forsegling i et stort temperaturområde: −80 til +104 °C
  • Kan gennembores for direkte prøveudtagning uden risiko for afskalning
  • Patentbeskyttet klæbemiddel, som er inaktivt og kemisk resistent overfor DMSO