VWR®, Plastfolie og forseglingsmåtter til PCR-plader
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-0589EA 572 DKK
732-0589 732-0590
VWR®, Plastfolie og forseglingsmåtter til PCR-plader
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Transparente silikonemåtter, som passer på de fleste mærker af 96-brønds PCR-plader.
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Can be cleaned and reused
  • Autoclavable at 121 °C
Designet til at reducere fordampningen under cycling af 96-brønds plader.