Åndbart plastfolie, Axygen®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BF-400 BF-400-S
732-1027EA 811 DKK
732-1027 732-1028
Åndbart plastfolie, Axygen®
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Porøs film forsegler kulturplader af PP og PS, 96 og 384- brønds plader og andre assay-plader.
  • Tillader effektiv gasudveksling til cellulær og bakteriel kultivering og forhindrer kontaminering
  • Der kan fås sterile pakker