Measuring scoops
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
139040 139035
231-0114EA 637 DKK
231-0114 231-0331
Measuring scoops
Øser
HDPE, neutral farve. Med flad, rejfet ende.
  • God kemisk resistens
  • God termisk resistens
  • Robust, brudsikker konstruktion