Thread and vessel scissors
Leverandør: HAMMACHER KARL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HWB010-11 HWB040-13 HWB042-14 HWB044-16
233-1117EA 891 DKK
233-1117 233-0083 233-1106 233-0084
Thread and vessel scissors
Sakse
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
  • Spids-stump
  • Ideel til en lang række laboratorieopgaver
  • Syreresistent
  • Autoklaverbar