Physiology scissors, straight
Leverandør: HAMMACHER KARL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HWB050-13 HWB052-14
233-0085EA 1060 DKK
233-0085 233-0086
Physiology scissors, straight
Sakse
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
  • Spids-spids
  • Ideel til en lang række laboratorieopgaver
  • Syreresistent
  • Autoklaverbar