Gryde med håndtag
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L17/0 L17/000 L17/2 L17/4 L17/4/0
213-5903EA 580 DKK
213-5903 213-5902 213-5904 213-5905 213-5901
Gryde med håndtag
Bakker/Tallerkener/Potter Potter
Porcelæn, glaseret. Med tud og porcelænshåndtag. Hvidglaseret, bortset fra ydersiden af bunden.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 1000 °C
  • Lav termisk ekspansion
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certificeringer: EN 60672-3 Group C100, Type C110