VWR®, Laboratoriestandere
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
241-0090EA 1630 DKK
241-0090 241-0091 241-0092 241-0093 241-0094 241-0095 241-0099 241-0100 241-0101
VWR®, Laboratoriestandere
Retortstativer
Trefodsstativer (A): Trefod i støbejern, emalje med hamret effekt, med støttestang i nikkelbelagt stål.
  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand
- Hul med gevind
- Støttestang (findes i 3 længder med forskellige diametre)
- Robust, sikkert stativ
Stativplade (B): Stativfod i støbejern, malet med hamret effekt, malet støttestav af stål.
- Med ekscentrisk fastgjort støttestav
- Stabil, skridsikkert stativ
- Fås i 3 størrelser
- Robust, korrosionsresistent
Stativplade (C): Stativfod i støbejern,More Product Information