VWR®, store H-standere (B)
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
241-0116EA 4030 DKK
241-0116 241-0117
VWR®, store H-standere (B)
Retortstativer
H-formet stativer med nikkel-belagt stålstav og 420×400 mm grå-meleret sokkelfod i støbejern.
  • Det H-formede stativ har en justerbar sokkelplade
  • Designet til at rumme et opretstående element i hvilken som helst af de tre positioner