Fødder til stave, Labomeca®
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
241-0137EA 2750 DKK
241-0137 241-0136
Fødder til stave, Labomeca®
Retortstativer
Monteringsbeslag til Labomeca®-opstillinger.
  • Bruges til at fastgøre stænger til en fast position i laboratoriet: gulv, vægge, loft, borde, hylder og møbler
  • Leveres med træskrue, kan strammes ved at bruge Labomeca® unbrakonøgle
Leveringsinformation: Leveres med træskrue.