Stativplader
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2012 2013 2014-2144 342012 342014 342015 2015
241-0366EA 978 DKK
241-0366 241-7175 USBE2014-2144 241-7101 241-7102 241-0348 USBE2015
Stativplader
Retortstativer
Rustfrit stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M10-gevind på forsiden og en justerbar sokkel.
  • Gummifødder sikrer et godt fodfæste
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
  • Robust
DIN 12892/55
Certificeringer: DIN 12892/55