Trefod
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2021 2022 2023 2020
241-0245EA 335 DKK
241-0245 241-0246 241-0341 241-0377
Trefod
Retortstativer
Stål, pulver-lakeret.
  • Med M10 gevindhul
  • Ingen stativstav
  • Skridsikre gummifødder sikrer et solidt fodfæste