Laboratoriestativer
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
266 267
241-3215EA 1130 DKK
241-3215 241-3216
Laboratoriestativer
Retortstativer
PP-stativfod med forkromet stålstang. Ideel til brug som stativ til buretter, tragte eller skilletragte. Anbefales ikke til tungere genstande.
  • Stængerne er 250 mm lange, Ø 12 mm og kan skrues sammen til den ønskede højde
  • Model A: Stativfod 300×150×15 mm med midterhul
  • Model B: Stativfod 300×150×15 mm med forskudt hul
Bestillingsoplysninger: Hver forsendelse indeholder 2 stænger på 250×12 mm. Ekstra stænger kan bestilles separat.