VWR® Funnel Holder
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
241-0105EA 1070 DKK
241-0105 241-0106
VWR® Funnel Holder
Retortstativer
PP, hvid.
  • Dobbeltmuffe af rustfrit stål, som passer til stave med en diameter på op til 12 mm
  • Syre-resistent