Lynkoblinger til flad flange, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
290713407 290714609 290715108 290715708 290716104
SCOT290713407EA 628 DKK
SCOT290713407 201-1318 201-0193 201-0194 SCOT290716104
Lynkoblinger til flad flange, DURAN®
Klemmer Universalklemmer
Stainless steel.
  • Let at samle og skille ad
  • Med tre holdesegmenter
  • Hurtig frigørelse
Til at klemme reaktionskar og låg sammen.