O-ringe til flade flanger, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
292223406 292224608 292226103 292225107 292225707
273-0161EA 457 DKK
273-0161 201-0162 273-0165 201-0163 201-0164
O-ringe til flade flanger, DURAN®
Forsegling Tætningsringe
Silikonekerne belagt med FEP, rød.
  • Garanterer god tætning
  • Temperaturresistent fra −200 to+200 °C
  • God kemisk resistens
O-ringe til reaktionskolbe med riller.