O-ringe til reaktionskolbe, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
292254602 292255701 292256106 292255101 292253409
201-0160EA 163 DKK
201-0160 201-0161 SCOT292256106 SCOT292255101 201-0159
O-ringe til reaktionskolbe, DURAN®
Forsegling Tætningsringe
Silikone (VMQ), Gennemsigtig.
  • Guarantee excellent joint seal
  • Heat resistant from −50 to +200 °C
  • Good chemical resistance
O-rings for flat flanges with groove.